missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dichloroethane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haen

Catalog Number p-7111866
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-dichloroethane
ClCCCl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-dichloroethane
ClCCCl

CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.8%

  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión -35°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%
Absorbancia max. 0.01 at 270 nm, max. 0.04 at 245 nm, max. 0.60 at 230 nm
% máx. CAS ≤100.0000%
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Número UN UN1184
Beilstein 605264
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado HPLC
Densidad 1.256 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 83°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 13°C
Envase Glass Bottle
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'