Learn More
1,2-Dicloroetano, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812564
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
1,2-dicloroetano
ClCCCl
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
1,2-dicloroetano
ClCCCl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloroethane
Punto de fusión -35,0 °C
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 85.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 13°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Gravedad específica 1.25
Fórmula lineal ClCH2CH2Cl
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Índice Merck 15,3851
Información de solubilidad Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.96
Porcentaje de pureza 99.50%
Grado Analítica