Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number p-7120012
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Glass bottle
Stainless steel can
95-50-1
C6H4Cl2
146.998
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-dichlorobenzene
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
95-50-1
C6H4Cl2
146.998
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-dichlorobenzene
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene
Punto de fusión -17°C
Color Colorless to Yellow
Densidad 1.306g/mL at 25°C
Punto de ebullición 180°C (1013 hPa)
Límite de explosión 0.092
Temperatura de inflamación 66°C (150.8°F)
Punto de ignición 1198°F
Olor Aromatic
Envase Glass bottle
Cantidad 100 mL
Número UN UN1591
Beilstein 606078
Densidad del vapor 5.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147g/mol
Presión de vapor 1.6mmHg (35°C), 1.2mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 0.99