Learn More
1,2-Diclorobenceno, 98 %, Grado espectrofotométrico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781744
47.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-50-1
C6H4Cl2
146.998
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-diclorobenceno
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-50-1
C6H4Cl2
146.998
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-diclorobenceno
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 5ppm, H2o 0,02 %
1,2-Dichlorobenzene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 2-Diclorobenceno
Nombre de nota Filtered through 0.2μ filters.
Punto de fusión °C to 18°C
Color Incolora
Densidad 1.306
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Punto de ignición 640°C (1184°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.551
Cantidad 1 L
Beilstein 606078
Información de solubilidad Miscible with water and most of the organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Presión de vapor 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Grado Espectrofotometría
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2-Diclorobenceno
Forma física Líquido