Learn More
1,2-Diclorobenceno, 98+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757591
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal
95-50-1
C6H4Cl2
147
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-diclorobenceno
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
95-50-1
C6H4Cl2
147
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-diclorobenceno
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dichlorobenzene
Nombre de nota Extra Dry
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -15.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 179.0°C to 180.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal
Fórmula lineal C6H4Cl2
Índice de refracción 1.5500 to 1.5520
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 3065
Gravedad específica 1.3
Información de solubilidad Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 147
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Extra seco
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: o-Dichlorobenzene