Learn More
1,2-Dicloro-4-fluorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081368
20.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1435-49-0
C6H3Cl2F
164.99
MFCD00018119
QSDKXMVGRLVIQV-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorofluorobenzene, 3,4-dichloro-1-fluorobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-fluoro, pubchem3453, 3,4 dichlorofluorobenzene, acmc-1byo2, ksc494g9b, 1,2-dichloro-4-fluoro-benzene
74028
1,2-dichloro-4-fluorobenzene
FC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1435-49-0
C6H3Cl2F
164.99
MFCD00018119
QSDKXMVGRLVIQV-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorofluorobenzene, 3,4-dichloro-1-fluorobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-fluoro, pubchem3453, 3,4 dichlorofluorobenzene, acmc-1byo2, ksc494g9b, 1,2-dichloro-4-fluoro-benzene
74028
1,2-dichloro-4-fluorobenzene
FC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloro-4-fluorobenzene
Punto de fusión -1°C
Densidad 1.403
Punto de ebullición 168°C to 171°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 10 g
Beilstein 1861278
Formula Weight (peso de la fórmula) 165
Porcentaje de pureza ≥98%