Learn More
1,2-Dibromotetracloroetano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-102321
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
630-25-1
C2Br2Cl4
325.63
MFCD00000780
WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
1,2-dibromotetrachloroethane, dbtce, sym-dibromotetrachloroethane, ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrachloro, unii-0sgg217efr, 0sgg217efr, 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan, brccl2ccl2br, 1,2-dibromotetrachloroethan, 1,2-dibrom-tetrachlorethane
69426
1,2-dibromo-1,1,2,2-tetracloroetano
C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)(Cl)Br
630-25-1
C2Br2Cl4
325.63
MFCD00000780
WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
1,2-dibromotetrachloroethane, dbtce, sym-dibromotetrachloroethane, ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrachloro, unii-0sgg217efr, 0sgg217efr, 1,2-dibrom-1,1,2,2-tetrachlorethan, brccl2ccl2br, 1,2-dibromotetrachloroethan, 1,2-dibrom-tetrachlorethane
69426
1,2-dibromo-1,1,2,2-tetracloroetano
C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)(Cl)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dibromotetrachloroethane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220.0°C to 222.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 2.7100g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCCl2CCl2Br
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 93
Fieser 01,209
Gravedad específica 2.71
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromotetrachloroethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.