Learn More
1,2-Dibromoethane-d{4}, 99%(Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051933
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
22581-63-1
C2H4Br2
191.886
MFCD00037499
PAAZPARNPHGIKF-LNLMKGTHSA-N
1,2-dibromoethane-d4, 1,2-dibromo-1,1,2,2-2h4 ethane, dibromo 2 h? ethane, dibromoethane-d4, ethane-d4, 1,2-dibromo, ethylene-d4 dibromide, 2h4-edb, tetradeutero-1,2-dibromoethane, 1,2-dibromoethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dibromoethane-d4 99.0 atom % d
123404
1,2-dibromo-1,1,2,2-tetradeuterioetano
C(CBr)Br
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
22581-63-1
C2H4Br2
191.886
MFCD00037499
PAAZPARNPHGIKF-LNLMKGTHSA-N
1,2-dibromoethane-d4, 1,2-dibromo-1,1,2,2-2h4 ethane, dibromo 2 h? ethane, dibromoethane-d4, ethane-d4, 1,2-dibromo, ethylene-d4 dibromide, 2h4-edb, tetradeutero-1,2-dibromoethane, 1,2-dibromoethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dibromoethane-d4 99.0 atom % d
123404
1,2-dibromo-1,1,2,2-tetradeuterioetano
C(CBr)Br
It is employed as a mutagenesis research chemical. Dibromoethane was shown to cause DNA single-strand breaks in isolated rat hepatocytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromoethane-d4
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 2.20 g/mL
Olor Slightly Sweetish
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Punto de fusión 9°C
Punto de ebullición 132°C
Número UN UN1605
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.89
Porcentaje de pureza 99%