Learn More
1,2-Dibromobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022135
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
583-53-9
C6H4Br2
235.906
MFCD00000057
WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
11414
CHEBI:37152
1,2-dibromobenceno
C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
583-53-9
C6H4Br2
235.906
MFCD00000057
WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
11414
CHEBI:37152
1,2-dibromobenceno
C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
1,2-Dibromobenzene is used as a precursor in the preparation of 3-(2-bromophenylthio)-4H-[1]benzopyran-4-one using copper as a reagent. It is involved in the preparation of isoindoloquinazolinones by the carbonylation reaction with 2-aminobenzyl amine using palladium as the catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dibromobenceno se usa como precursor en la preparación de 3-(2-bromofeniltio)-4H-[1]benzopiran-4-ona que usa cobre como reactivo. Está involucrado en la preparación de isoindoloquinazolinonas por la reacción de carbonilación con 2-aminobenzilo amina usando paladio como catalizador.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, acetona, cloroformo, ácido acético, benceno, éter de petróleo y tetraclorometano. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromobenzene
Punto de fusión 4°C to 6°C
Densidad 1.985
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Olor Strong
Índice de refracción 1.611
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 970241
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,chloroform,acetic acid,benzene,petroleum ether and tetrachloromethane. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.91
Porcentaje de pureza 98%