Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-Dibromo-1,1-dicloroetano, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A18768.30
Detalles adicionales : CAS : 75-81-0 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443048
  • 377.00€ / 250 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
75-81-0
256.746
FIYBYNHDEOSJPL-UHFFFAOYSA-N
6401
C(C(Cl)(Cl)Br)Br
C2H2Br2Cl2
MFCD00053228
ethane, 1,2-dibromo-1,1-dichloro, 1,2-dibromo-2,2-dichloroethane, unii-8d6fn8f1wd, 8d6fn8f1wd, ethane, dibromodichloro, ethane,2-dibromo-1,1-dichloro, 1,2-dibromo-1,1-dichloroethane, 100 microg/ml in methanol
1,2-Dibromo-1,1-dicloroetano
Especificaciones
1,2-Dibromo-1,1-dichloroethane
75-81-0
MFCD00053228
ethane, 1,2-dibromo-1,1-dichloro, 1,2-dibromo-2,2-dichloroethane, unii-8d6fn8f1wd, 8d6fn8f1wd, ethane, dibromodichloro, ethane,2-dibromo-1,1-dichloro, 1,2-dibromo-1,1-dichloroethane, 100 microg/ml in methanol
C(C(Cl)(Cl)Br)Br
256.746
256.75
250g
C2H2Br2Cl2
UN2810
FIYBYNHDEOSJPL-UHFFFAOYSA-N
1,2-Dibromo-1,1-dicloroetano
6401
97%
Videos
SDS Documentos