Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Cyanoethyl)indole-6-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63216.03
Detalles adicionales : CAS : 885266-69-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449788
  • 234.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
885266-69-3
214.224
CKPZLONMWLYCBH-UHFFFAOYSA-N
24720945
C1=CC(=CC2=C1C=CN2CCC#N)C(=O)O
C12H10N2O2
MFCD04973976
1-2-cyanoethyl-1h-indole-6-carboxylic acid, 1-2-cyanoethyl indole-6-carboxylic acid
1-(2-cyanoethyl)indole-6-carboxylic acid
Spezifikation
1-(2-Cyanoethyl)indole-6-carboxylic acid
885266-69-3
MFCD04973976
CKPZLONMWLYCBH-UHFFFAOYSA-N
1-(2-cyanoethyl)indole-6-carboxylic acid
24720945
Solid
1g
C12H10N2O2
1-2-cyanoethyl-1h-indole-6-carboxylic acid, 1-2-cyanoethyl indole-6-carboxylic acid
C1=CC(=CC2=C1C=CN2CCC#N)C(=O)O
214.224
214.22
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)