Learn More
1-(2-Cloropiridin-4-il)etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522394
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
23794-15-2
C7H6ClNO
155.581
MFCD07699406
ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
13145255
1-(2-cloropiridin-4-il)etanona
CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
23794-15-2
C7H6ClNO
155.581
MFCD07699406
ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
13145255
1-(2-cloropiridin-4-il)etanona
CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloropyridin-4-yl)ethanone
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 97%