Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)pyrrolidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63094.03
Detalles adicionales : CAS : 59504-30-2 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499588
  • 81.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
59504-30-2
226.66
1-2-chloro-6-nitrophenyl pyrrolidine, 6-chloro-2-nitrophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl-3-chloro-1-nitrobenzene
1-(2-chloro-6-nitrophenyl)pyrrolidine
C10H11ClN2O2
SHWAUCHKWGIYJA-UHFFFAOYSA-N
5112761
C1CCN(C1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)pyrrolidine
59504-30-2
4317456
SHWAUCHKWGIYJA-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloro-6-nitrophenyl)pyrrolidine
5112761
Solid
1g
C10H11ClN2O2
1-2-chloro-6-nitrophenyl pyrrolidine, 6-chloro-2-nitrophenyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl-3-chloro-1-nitrobenzene
C1CCN(C1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
226.66
226.66
97%
Videos
SDS Documentos