Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)piperidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63283.06
Detalles adicionales : CAS : 3970-42-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499898
  • 325.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
3970-42-1
240.687
1-2-chloro-6-nitrophenyl piperidine, 1-2-chloro-6-nitro-phenyl-piperidine, 6-chloro-2-nitrophenyl piperidine
1-(2-chloro-6-nitrophenyl)piperidine
C11H13ClN2O2
IBRSUFPYKBRXMU-UHFFFAOYSA-N
4778967
C1CCN(CC1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)piperidine
3970-42-1
1317515
IBRSUFPYKBRXMU-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloro-6-nitrophenyl)piperidine
4778967
Solid
5g
C11H13ClN2O2
1-2-chloro-6-nitrophenyl piperidine, 1-2-chloro-6-nitro-phenyl-piperidine, 6-chloro-2-nitrophenyl piperidine
C1CCN(CC1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
240.687
240.69
97%
Videos
SDS Documentos