Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)piperidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63972.06
Detalles adicionales : CAS : 55403-25-3 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450969
  • 274.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
55403-25-3
240.687
1-2-chloro-4-nitrophenyl piperidine, 1-2-chloro-4-nitro-phenyl-piperidine, 2-chloro-4-nitrophenyl piperidine, maybridge1_000868, piperidine, 1-2-chloro-4-nitrophenyl
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperidine
C11H13ClN2O2
AIZKHORWEJERNY-UHFFFAOYSA-N
2757742
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Especificación
1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)piperidine
55403-25-3
1-2-chloro-4-nitrophenyl piperidine, 1-2-chloro-4-nitro-phenyl-piperidine, 2-chloro-4-nitrophenyl piperidine, maybridge1_000868, piperidine, 1-2-chloro-4-nitrophenyl
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
240.687
240.69
97%
5g
C11H13ClN2O2
AIZKHORWEJERNY-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)piperidine
2757742
Solid