Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)homopiperazine, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H63105.03
Detalles adicionales : CAS : 220220-19-9 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499608
  • 130.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
220220-19-9
255.702
1-2-chloro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-chloro-4-nitro-phenyl-1,4 diazepane, 1h-1,4-diazepine, 1-2-chloro-4-nitrophenyl hexahydro, 1-2-chloro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)-1,4-diazepane
C11H14ClN3O2
MVZOFBIWSFBCKA-UHFFFAOYSA-N
540495
C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)homopiperazine
220220-19-9
UN3259
MVZOFBIWSFBCKA-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)-1,4-diazepane
540495
Solid
1g
C11H14ClN3O2
1-2-chloro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-chloro-4-nitro-phenyl-1,4 diazepane, 1h-1,4-diazepine, 1-2-chloro-4-nitrophenyl hexahydro, 1-2-chloro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine
C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
255.702
255.7
96%
Videos
SDS Documentos