Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)azepane, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63180.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489728
  • 325.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1260897-00-4
254.714
1-2-chloro-4-nitrophenyl azepane
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)azepane
C12H15ClN2O2
YQJCKUFYSNESGZ-UHFFFAOYSA-N
100913297
C1CCCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)azepane
1260897-00-4
UN3259
YQJCKUFYSNESGZ-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloro-4-nitrophenyl)azepane
100913297
Solid
5g
C12H15ClN2O2
1-2-chloro-4-nitrophenyl azepane
C1CCCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
254.714
254.71
95%
Videos
SDS Documentos