Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63397.06
Detalles adicionales : CAS : 16154-62-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490069
  • 287.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
16154-62-4
255.702
UFFIYCVVTWWGGH-UHFFFAOYSA-N
2837294
C11H14ClN3O2
MFCD00030787
1-2-chloro-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-2-chloro-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, 1-methyl-4-2-chloro-4-nitrophenyl piperazine, 1-2-chloranyl-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
5g
16154-62-4
MFCD00030787
UFFIYCVVTWWGGH-UHFFFAOYSA-N
255.702
255.7
97%
1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
C11H14ClN3O2
1-2-chloro-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-2-chloro-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, 1-methyl-4-2-chloro-4-nitrophenyl piperazine, 1-2-chloranyl-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine
CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
2837294
Solid
Videos
SDS Documentos