Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-4-ethylpiperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63773.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490639
  • 81.60€ / 1 g
Fecha estimada de envío
29-10-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
923206-53-5
Especificaciones
1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-4-ethylpiperazine
923206-53-5
Solid
1g
269.73
97%
Videos
SDS Documentos