Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Chloro-4-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62565.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447576
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD18175236
Especificaciones
1-(2-Chloro-4-methylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD18175236
Solid
1g
278.71
97%
Videos
SDS Documentos