Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Bromoethyl)naphthalene, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 043491.14
Detalles adicionales : CAS : 13686-49-2 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315827
  • 1152.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
13686-49-2
235.124
GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
139541
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCBr
C12H11Br
MFCD00037737
1-2-bromoethyl naphthalene, 2-1-naphthyl ethyl bromide, naphthalene, 1-2-bromoethyl, 2-bromoethylnaphthalene, 1-2-bromoethyl naphtalene, 1-2-bromo-ethyl-naphthalene, naphthalene,1-2-bromoethyl, 2-alpha-naphthyl ethyl bromide, naphthylathylbromid, 2-bromoethyl napthalene
1-(2-bromoethyl)naphthalene
Especificaciones
1- (2-Bromoethyl)naphthalene
237°C to 238°C (1.65mmHg)
13686-49-2
MFCD00037737
GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-bromoethyl)naphthalene
139541
Liquid
>110°C (230°F)
25g
C12H11Br
1-2-bromoethyl naphthalene, 2-1-naphthyl ethyl bromide, naphthalene, 1-2-bromoethyl, 2-bromoethylnaphthalene, 1-2-bromoethyl naphtalene, 1-2-bromo-ethyl-naphthalene, naphthalene,1-2-bromoethyl, 2-alpha-naphthyl ethyl bromide, naphthylathylbromid, 2-bromoethyl napthalene
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCBr
235.124
235.13
97%