Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 95%
18.70€ - 204.00€
CAS 1997-80-4
Fórmula molecular C9H8BrF3
Molecular Weight (g/mol) 253.062
Número MDL MFCD03092900
InChI Key AZLYAPKPZBXCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromoethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenethyl bromide, 3-trifluoromethyl phenylethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethyl-3-trifluoromethyl, 1-bromo-2-3-trifluoromethyl phenyl ethane, acmc-20anht, 3-trifluoromethylphenethyl bromide, toluene, m-2-bromoethyl-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro, 3-trifluoromethyl phenylethylbromide
PubChem CID 594535
IUPAC Name 1-(2-bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCBr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15499006 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64601.MD
250mg 18.70€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15411879 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64601.03
1g 52.10€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Añadir a la cesta
15421879 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64601.06
5g 204.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1997-80-4
253.062
AZLYAPKPZBXCGX-UHFFFAOYSA-N
594535
C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCBr
C9H8BrF3
MFCD03092900
1-2-bromoethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenethyl bromide, 3-trifluoromethyl phenylethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethyl-3-trifluoromethyl, 1-bromo-2-3-trifluoromethyl phenyl ethane, acmc-20anht, 3-trifluoromethylphenethyl bromide, toluene, m-2-bromoethyl-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro, 3-trifluoromethyl phenylethylbromide
1-(2-bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Especificaciones
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
1.486
Colorless
1997-80-4
MFCD03092900
1950052
AZLYAPKPZBXCGX-UHFFFAOYSA-N
1-(2-bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
594535
Liquid
1.495 g/mL
92°C to 94°C (12mmHg)
250mg
C9H8BrF3
UN3082
1-2-bromoethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenethyl bromide, 3-trifluoromethyl phenylethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethyl-3-trifluoromethyl, 1-bromo-2-3-trifluoromethyl phenyl ethane, acmc-20anht, 3-trifluoromethylphenethyl bromide, toluene, m-2-bromoethyl-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro, 3-trifluoromethyl phenylethylbromide
C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCBr
253.062
253.06
95%