Learn More
1-(2-bromoetoxi)-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211175
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
13288-06-7
C8H8BrNO3
246.06
MFCD00031363
YQWCBDNNEZHPMA-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromoethoxy-4-nitrobenzene, 2-bromoethyl 4-nitrophenyl ether, beta-bromo-4-nitrophenetole, 2-4-nitrophenoxy ethyl bromide, 4-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene, 1-2-bromoethyloxy-4-nitro-benzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-nitro, 4-2-bromoethoxy nitrobenzene, acmc-1azdi
235987
1-(2-bromoetoxi)-4-nitrobenceno
[O-][N+](=O)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
13288-06-7
C8H8BrNO3
246.06
MFCD00031363
YQWCBDNNEZHPMA-UHFFFAOYSA-N
1-2-bromoethoxy-4-nitrobenzene, 2-bromoethyl 4-nitrophenyl ether, beta-bromo-4-nitrophenetole, 2-4-nitrophenoxy ethyl bromide, 4-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene, 1-2-bromoethyloxy-4-nitro-benzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-nitro, 4-2-bromoethoxy nitrobenzene, acmc-1azdi
235987
1-(2-bromoetoxi)-4-nitrobenceno
[O-][N+](=O)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 65°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NO2C6H4OCH2CH2Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.