Learn More
1,2-Bis(trimetilsililoxi)etano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10414345
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
7381-30-8
C8H22O2Si2
206.43
MFCD00009640
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
81858
trimetil(2-trimetilsililoxietoxi)silano
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
7381-30-8
C8H22O2Si2
206.43
MFCD00009640
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
81858
trimetil(2-trimetilsililoxietoxi)silano
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4020 to 1.404
Cantidad 50 g
Gravedad específica 0.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.