Learn More
1,2-bis(Difenilfosfino)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025561
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13991-08-7
C30H24P2
446.47
MFCD00014081
NFRYVRNCDXULEX-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis diphenylphosphino benzene, dppbz, dppbe, dppben, dppbenz, o-bis diphenylphosphino benzene, 1,2-bis dimethylphosphino benzene, o-phenylenebis diphenylphosphine, phosphine, phenylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphanyl benzene
498379
(2-Difenilfofanilfenil)-difenilfosfano
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13991-08-7
C30H24P2
446.47
MFCD00014081
NFRYVRNCDXULEX-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis diphenylphosphino benzene, dppbz, dppbe, dppben, dppbenz, o-bis diphenylphosphino benzene, 1,2-bis dimethylphosphino benzene, o-phenylenebis diphenylphosphine, phosphine, phenylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphanyl benzene
498379
(2-Difenilfofanilfenil)-difenilfosfano
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
It acts as a ligand for Baeyer-Villiger Oxidation, cycloadditions and reductions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa como ligando para la oxidación de Baeyer-Villiger, cicloadiciones y reducciones.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Punto de fusión 185°C to 189°C
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.47
Porcentaje de pureza 98%