Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-bis(Carboximetiltio)etano, 97 %
Catalog Number p-7025542
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
7244-02-2
7244-02-2
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(carboxymethylthio)ethane
Punto de fusión 110°C
Fórmula molecular C6H8O4S2
Número MDL MFCD00021771
Cantidad 5 g
Sinónimo ethylenedithio diacetic acid, 1,2-bis carboxymethylthio ethane, 2-2-carboxymethylsulfanyl ethylsulfanyl acetic acid, 2-2-carboxymethylthio ethylthio acetic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl ethyl sulfanyl acetic acid, ethylenedithiodiacetic acid, acmc-2097kv, ethylenebisthio diacetic acid, 1,2-ethylenebis thioglycolic acid, 2,2'-ethylenedithio diacetic acid
Clave InChI CCQMORVULNZXIA-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(CSCC(=O)O)SCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-(carboximetilsulfanil)etilsulfanil]acético
Peso molecular (g/mol) 208.25
PubChem CID 310815
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.26
Porcentaje de pureza 97%