Learn More
1,2-Bis(4-piridil)etano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756936
26.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4916-57-8
C12H12N2
184.24
MFCD00006451
DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis 4-pyridyl ethane, 1,2-di pyridin-4-yl ethane, 4,4'-ethylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethane, 4,4'-ethane-1,2-diyldipyridine, unii-wo1evc302b, pyridine, 4,4'-1,2-ethanediyl bis, wo1evc302b, chembl70083, 4-2-pyridin-4-ylethyl pyridine
78630
4-(2-piridin-4-iletil)piridina
C1=CN=CC=C1CCC2=CC=NC=C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4916-57-8
C12H12N2
184.24
MFCD00006451
DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
1,2-bis 4-pyridyl ethane, 1,2-di pyridin-4-yl ethane, 4,4'-ethylenedipyridine, 1,2-di 4-pyridyl ethane, 4,4'-ethane-1,2-diyldipyridine, unii-wo1evc302b, pyridine, 4,4'-1,2-ethanediyl bis, wo1evc302b, chembl70083, 4-2-pyridin-4-ylethyl pyridine
78630
4-(2-piridin-4-iletil)piridina
C1=CN=CC=C1CCC2=CC=NC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 2-Bis(4-pyridyl)ethane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 107.0°C to 113.0°C
Color Rosa o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH2CH2(C5H4N)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.