Learn More
Ácido 1,2-Bis(2-aminofenoxi)-etano-N,N,N'N'-tetraacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N'N'-tetraacetic acid |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 177.0°C to 179.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 mg |
Índice Merck | 15, 952 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,2-Bis(2-aminophenoxy)-ethane-N,N,N'N'-tetraacetic acid