Learn More
1,2,7,8-Diepoxioctano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044496
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
2426-07-5
C8H14O2
142.20
MFCD00005155
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYNA-N
1,2,7,8-diepoxyoctane, 1,2:7,8-diepoxyoctane, 1,7-octadiene diepoxide, oxirane, 2,2'-1,4-butanediyl bis, 1,2-epoxy-7,8-epoxyoctane, 2,2'-1,4-butanediyl bisoxirane, 1,4-di oxiran-2-yl butane, octane, 1,2:7,8-diepoxy, 2-4-oxiran-2-yl butyl oxirane, ccris 963
17048
CHEBI:23705
2-[4-(oxiran-2-il)butil]oxirano
C1C(O1)CCCCC2CO2
2426-07-5
C8H14O2
142.20
MFCD00005155
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYNA-N
1,2,7,8-diepoxyoctane, 1,2:7,8-diepoxyoctane, 1,7-octadiene diepoxide, oxirane, 2,2'-1,4-butanediyl bis, 1,2-epoxy-7,8-epoxyoctane, 2,2'-1,4-butanediyl bisoxirane, 1,4-di oxiran-2-yl butane, octane, 1,2:7,8-diepoxy, 2-4-oxiran-2-yl butyl oxirane, ccris 963
17048
CHEBI:23705
2-[4-(oxiran-2-il)butil]oxirano
C1C(O1)CCCCC2CO2
1,2,7,8-Diepoxyoctane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,7,8-diepoxioctano se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible), acetona y heptano.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2,7,8-Diepoxyoctane
Densidad 0.997
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Beilstein 104873
Información de solubilidad Soluble in water (partly miscible),acetone and heptane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%