Learn More
Alfa Aesar™ 1-(2,5-Dimethylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62139.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498708
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD06173100
Especificaciones
1-(2,5-Dimethylphenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD06173100
Solid
1g
258.29
97%
Videos
SDS Documentos