missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,4-trimetilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3737653
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
95-63-6
MFCD00008527
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
7247
CHEBI:34039
1,2,4-trimetilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1)C)C
95-63-6
MFCD00008527
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
7247
CHEBI:34039
1,2,4-trimetilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1)C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trimethylbenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -44.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 168.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H12
Fórmula lineal C6H3(CH3)3
Índice de refracción 1.5030 to 1.5050
Cantidad 1 L
Beilstein 05,4
Índice Merck 15,8023
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Peso molecular (g/mol) 120.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Trimethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'