Learn More
1,2,4-Trimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080790
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
135-77-3
C9H12O3
168.192
MFCD00008360
AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
benzene, 1,2,4-trimethoxy, unii-3ku3wd07ss, epa pesticide chemical code 040515, 3ku3wd07ss, hydroxyhydroquinone trimethyl ether, 2,4,5-trimethoxybenzene, acmc-1br3s, 1,3,4-trimethoxy benzene, dsstox_cid_15163, dsstox_rid_79243
67284
1,2,4-trimetoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
135-77-3
C9H12O3
168.192
MFCD00008360
AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
benzene, 1,2,4-trimethoxy, unii-3ku3wd07ss, epa pesticide chemical code 040515, 3ku3wd07ss, hydroxyhydroquinone trimethyl ether, 2,4,5-trimethoxybenzene, acmc-1br3s, 1,3,4-trimethoxy benzene, dsstox_cid_15163, dsstox_rid_79243
67284
1,2,4-trimetoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
1,2,4-Trimethoxybenzene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,2,4-el trimetoxibenceno se utiliza como intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de materiales incompatibles como agentes oxidantes, ácidos y bases. Usar solo en una campana extractora química.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trimethoxybenzene
Densidad 1.128
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 10 g
Beilstein 2047579
Índice Merck 14,1073
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98%