Learn More
1,2,4-Triazol, derivado de sodio, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-202121
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
41253-21-8
C2H2N3Na
91.05
MFCD00044437
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1,2,4-triazolylsodium, 1,2,4-triazole sodium derivative, 1,2,4-triazole sodium salt, sodium 1,2,4-triazolide, 1h-1,2,4-triazole, sodium salt, sodium 1h-1,2,4-triazolate, 1,2,4-triazole sodium, sodium 1h-1,2,4-triazolide, 1,2,4-triazole, sodium salt
4649906
sodio; 2,4-diaza-1-azanidaciclopenta-2,4-dieno
C1=NC=N[N-]1.[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
41253-21-8
C2H2N3Na
91.05
MFCD00044437
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1,2,4-triazolylsodium, 1,2,4-triazole sodium derivative, 1,2,4-triazole sodium salt, sodium 1,2,4-triazolide, 1h-1,2,4-triazole, sodium salt, sodium 1h-1,2,4-triazolate, 1,2,4-triazole sodium, sodium 1h-1,2,4-triazolide, 1,2,4-triazole, sodium salt
4649906
sodio; 2,4-diaza-1-azanidaciclopenta-2,4-dieno
C1=NC=N[N-]1.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 295°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 26, II, 7
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.05
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.