Learn More
1,2,4-Triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081571
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
288-88-0
C2H3N3
69.067
MFCD00005228
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
9257
CHEBI:35550
1H-1,2,4-triazol
C1=NC=NN1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
288-88-0
C2H3N3
69.067
MFCD00005228
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
9257
CHEBI:35550
1H-1,2,4-triazol
C1=NC=NN1
1,2,4-Triazole is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It acts as an anti-scaling agent and antifungal compound. It is widely used in antifungals such as fluconazole anditraconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,4-triazol se utiliza ampliamente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos. Actúa como agente antisarro y compuesto antifúngico. Se utiliza ampliamente en antifúngicos como el fluconazol y el itraconazol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazole
Punto de fusión 118°C to 122°C
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 158°C (316°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 104767
Índice Merck 14,9605
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.07
Porcentaje de pureza 99%