missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1,3-thiazin-5-yl]ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3881040
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
219539-29-4
C12H10ClNOS
251.73
MFCD00276113
NEKOTKLWPGNIOI-UHFFFAOYSA-N
1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethan-1-one, 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethanone, maybridge1_001465, ethanone,1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl
2799112
1-[2-(4-clorofenil)-6H-1,3-tiazina-5-yl]etanona
CC(=O)C1=CN=C(SC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
219539-29-4
C12H10ClNOS
251.73
MFCD00276113
NEKOTKLWPGNIOI-UHFFFAOYSA-N
1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethan-1-one, 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethanone, maybridge1_001465, ethanone,1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl
2799112
1-[2-(4-clorofenil)-6H-1,3-tiazina-5-yl]etanona
CC(=O)C1=CN=C(SC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre del producto químico o material 1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1, 3-thiazin-5-yl]ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.74
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'