Learn More
1,2,4,5-Tetrametilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077160
18.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-93-2
C10H14
134.22
SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
7269
CHEBI:38978
1,2,4,5-tetrametilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-93-2
C10H14
134.22
SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
7269
CHEBI:38978
1,2,4,5-tetrametilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Punto de fusión 78.0°C to 82.0°C
Punto de ebullición 196.0°C to 197.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H2(CH3)4
Cantidad 5 g
Beilstein 05,431
Índice Merck 15,3515
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 97+%