Learn More
1,2,4,5-tetraclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779598
12.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-94-3
C6H2Cl4
215.89
MFCD00000549
JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
7270
CHEBI:36697
1,2,4,5-tetraclorobenceno
C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-94-3
C6H2Cl4
215.89
MFCD00000549
JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
7270
CHEBI:36697
1,2,4,5-tetraclorobenceno
C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Punto de fusión 139°C to 142°C
% mín. CAS 97.5
Color Gris a rosa
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 240°C to 246°C
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal C6H2Cl4
Beilstein 05, 205
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.89
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.