Learn More
Ácido 1,2,4,5-bencenotetracarboxílico, 96 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 105311000
Detalles adicionales : CAS : 89-05-4 Peso : 0.15000kg
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040570
  • 30.34€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 39
89-05-4
254.15
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
6961
ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico
C10H6O8
MFCD00002471
pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
CHEBI:45165
C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Frasco de plástico
281.0°C to 284.5°C
96%
95.0
96%
C6H2(CO2H)4
09, 997
pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico
6961
254.15
96%
Authentic
Blanco a amarillo
100g
89-05-4
100.0
C10H6O8
MFCD00002471
15, 8116
Solubility in water: 1.5g/100mL water (20°C). Other solubilities: 30g/100mL water (100°C),freely soluble in alcohol
C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
254.15
CHEBI:45165
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados