Learn More
1,2,4-1H-triazol, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737606
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
288-88-0
C2H3N3
69.06
MFCD00005228
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
9257
CHEBI:35550
1H-1,2,4-triazol
C1=NC=NN1
288-88-0
C2H3N3
69.06
MFCD00005228
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
9257
CHEBI:35550
1H-1,2,4-triazol
C1=NC=NN1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 2, 4-1H-Triazole
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119°C to 122°C
Color Blanco
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Índice Merck 15, 9766
Información de solubilidad Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.06
Porcentaje de pureza 99.50%
Forma física Polvo cristalino y copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.