missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3-Trimetoxibenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
1,2,3-Trimethoxybenzene was used to study the effect of solvent on photo induced electron-transfer reactions, on condensation with 2,4-diamino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine yields 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimethoxybenzyl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,3-trimetoxibenceno fue utilizado para estudiar el efecto de disolvente en reacciones de transferencia electrónica fotoinducida; en la condensación con 2,4-diamino-5-(hidroximetil)pirimidina produce 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimetoxibencil)pirimidina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
El 1,2,3-trimetoxibenceno fue utilizado para estudiar el efecto de disolvente en reacciones de transferencia electrónica fotoinducida; en la condensación con 2,4-diamino-5-(hidroximetil)pirimidina produce 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimetoxibencil)pirimidina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Trimethoxybenzene |
Punto de fusión | 43°C to 45°C |
Densidad | 1.112 |
Punto de ebullición | 241°C |
Temperatura de inflamación | 112°C (233°F) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1910422 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.19 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'