missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monoclorhidrato 1-(2,3-diclorofenil)piperazina, + 98 %

Catalog Number p-7047319
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
119532-26-2
C10H13Cl3N2
267.578
MFCD00190238
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
1-2,3-dichlorophenyl piperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenylpiperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazinehydrochloride, piperazine, 1-2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine;hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl piperazine, chloride, zlchem 392
11630372
1-(2,3-diclorofenil)piperazina; clorhidrato
C1CN(CCN1)C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl.Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
119532-26-2
C10H13Cl3N2
267.578
MFCD00190238
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
1-2,3-dichlorophenyl piperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenylpiperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazinehydrochloride, piperazine, 1-2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine;hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl piperazine, chloride, zlchem 392
11630372
1-(2,3-diclorofenil)piperazina; clorhidrato
C1CN(CCN1)C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl.Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
Este producto está destinado a fines forenses y de investigación y es un aripiprazol intermedio.

Solubilidad
Soluble en agua, DMSO y metanol.

Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Punto de fusión 248°C to 250°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.59
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'