Learn More
1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone, TRC
Product Code. 30332485
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50mg
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30332485 50 mg 50mg
1 options
Código de producto. 30332485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41938350MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
CAS 56041-57-7
Molecular Formula C8H6OCl2
Quantity 50 mg
Synonym 2',3'-Dichloroacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC Name 1-(2,3-dichlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Formula Weight 187.9796