missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-(2,3-Dichlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H62880.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15499328

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD00028240

Especificaciones

1-(2,3-Dichlorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)urea
MFCD00028240
Solid
1g
299.13
97%
Videos
SDS Documentos