Learn More
Cloruro de 1,2,3-benzotiadiazol-5-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.63 |
Porcentaje de pureza | 95% |