Learn More
1,2,3,4-tetrahidro-2-naftol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3830587
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
530-91-6
C10H12O
148.2
MFCD00045575
JWQYZECMEPOAPF-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthol, 2-hydroxytetralin, 2-tetralinol, 2-hydroxytetraline, beta-tetralol, tetrahydronaphthol-2, 2-naphthalenol, 1,2,3,4-tetrahydro, .beta.-tetralol, ac-tetrahydro-beta-naphthol, 2-naphthol, 1,2,3,4-tetrahydro
10747
1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ol
C1CC2=CC=CC=C2CC1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
530-91-6
C10H12O
148.2
MFCD00045575
JWQYZECMEPOAPF-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthol, 2-hydroxytetralin, 2-tetralinol, 2-hydroxytetraline, beta-tetralol, tetrahydronaphthol-2, 2-naphthalenol, 1,2,3,4-tetrahydro, .beta.-tetralol, ac-tetrahydro-beta-naphthol, 2-naphthol, 1,2,3,4-tetrahydro
10747
1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ol
C1CC2=CC=CC=C2CC1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15.5°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 140°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5620 to 1.564
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9369
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.