Learn More
1-[2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine, ≥90%, Maybridge
21.00€ - 154.00€
CAS 5059-36-9
Fórmula molecular C12H21N3
Molecular Weight (g/mol) 207.321
Número MDL MFCD03407319
InChI Key AUSXFRFXXDHSTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl
PubChem CID 247631
IUPAC Name 1-[2-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
SMILES CC1=CC=C(N1CCN2CCNCC2)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10613603 SDS Ver documentos Maybridge
MO00470CB
250mg 21.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2020
Añadir a la cesta
10223032 SDS Ver documentos Maybridge
MO00470DA
1g 28.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2020
Añadir a la cesta
10386564 SDS Ver documentos Maybridge
MO00470EA
10g 154.00€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
5059-36-9
207.321
AUSXFRFXXDHSTC-UHFFFAOYSA-N
247631
CC1=CC=C(N1CCN2CCNCC2)C
C12H21N3
MFCD03407319
1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl
1-[2-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Especificaciones
1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
250mg
97.0
C12H21N3
1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl
CC1=CC=C(N1CCN2CCNCC2)C
207.321
207.32
Amber Glass Bottle
5059-36-9
97%
MFCD03407319
AUSXFRFXXDHSTC-UHFFFAOYSA-N
1-[2-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
247631
97%