Learn More
1-[2-(2,5-Dimetil-1H-pirrol-1-il)etil]piperazina, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.32 |
Porcentaje de pureza | 97% |