Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 in. Male/Female Connectors and Ferrules
Forms an integral part of GC system.
48.80€ - 63.60€
Especificaciones
Tipo | Conectores macho/hembra de 1,52 mm (1/16 pulgadas) |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 1/16 pulg |
Material | Acero inoxidable |
Product Code | Brand | Descripción | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Descripción | Price | Quantity & Availability | |||||
15249123
|
Trajan Scientific and Medical™
1034604 |
Conector macho-hembra y empalmes |
48.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15259123
|
Trajan Scientific and Medical™
1034605 |
Conector en T macho-hembra y empalmes |
63.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Leak free connections
- Replacement parts such as nuts and ferrules
Specifications
Conectores macho/hembra de 1,52 mm (1/16 pulgadas) | |
1/16 pulg | |
Acero inoxidable |