Learn More
1,12-Dibromododecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025644
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3344-70-5
C12H24Br2
328.132
MFCD00000226
ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
18766
1,12-Dibromododecano
C(CCCCCCBr)CCCCCBr
3344-70-5
C12H24Br2
328.132
MFCD00000226
ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
18766
1,12-Dibromododecano
C(CCCCCCBr)CCCCCBr
1,12-Dibromododecane, is used as an organic chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,12-dibromododecano, se utiliza como intermediario químico orgánico.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente - casi transparencia.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Estable. Combustible. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,12-Dibromododecane
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 215°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1742763
Información de solubilidad Soluble in hot methanol- almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.13
Porcentaje de pureza 98%