Learn More
Monohidrato de 1,10-fenantrolina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Jarra de plástico para polvo
Vial
Especificaciones
Punto de fusión | 97°C |
Color | Blanco |
Envase | Vial |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.23g/mol |
Forma física | Sólido en polvo |